Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo para Gardnerella vaginalis Oxoid™
El suplemento selectivo para Gardnerella vaginalis Oxoid se utiliza para el aislamiento de Gardnerella vaginalis.
Marca:  Thermo Scientific™ SR0119E
Código de producto. 13225389
  • 116.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El suplemento selectivo para Gardnerella vaginalis Oxoid se utiliza para el aislamiento de Gardnerella vaginalis.
  • Añadir a base de agar para sangre Columbia, n.º de referencia CM0331B
  • Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gardnerella vaginalis
Liofilizado
10/paq.
Suplemento selectivo para Gardnerella vaginalis
Suplemento selectivo
Cada vial para 500 ml de medio