Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar para GC Oxoid™ (deshidratada)
Aísle selectivamente especies de Neisseria con este medio que contiene digestión enzimática de plantas y carne.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0367B
142.14 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10659554
  • 151.00€ / 500 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Aísle selectivamente especies de Neisseria con la Base de agar para GC (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™. La fórmula de la Base de agar para cromatografía de gases (GC) incluye peptona especial LP0072, una mezcla de digestión enzimática de plantas y carne. La presencia de almidón en el medio garantiza la absorción de los metabolitos tóxicos que produce la Neisseria. Los tampones de fosfato se incluyen para evitar los cambios de pH debido a la producción de aminas que podrían afectar a la supervivencia del microorganismo.
La base de agar para GC se utiliza como medio basal en la preparación de agar achocolatado, medio Thayer-Martin, medio Thayer-Martin modificado, agar Martin-Lewis y agar Transgrow.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Base de agar para cromatografía de gases (GC)
Agar
Para medios de 13,9 l
Polvo
500 g
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6246605 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2025 Catalog NumberCM0367B
Número de lote6223955 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/02/2025 Catalog NumberCM0367B
Número de lote6203117 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/12/2024 Catalog NumberCM0367B
Número de lote6206090 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/12/2024 Catalog NumberCM0367B
Número de lote6172841 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/12/2024 Catalog NumberCM0367B
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Base de agar para GC Oxoid™ (deshidratada) > Base de agar para GC; 500 g
Solo para uso en laboratorio