Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hektoen Enteric Agar
Código de producto. 10710564
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 10710564
Marca: Thermo Scientific™ CM0419B
Isolate and differentiate Shigella and Salmonella spp. from enteric pathological specimens with this selective medium.
Isolate and differentiate Shigella and Salmonella spp. from enteric pathological specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Hektoen Enteric Agar (Dehydrated). Hektoen Enteric Agar was developed by King and Metzger1. When compared to other selective media this medium gives higher yield of Salmonella and Shigella, while inhibiting accompanying Gram-positive and other microorganisms2,3.
El Agar entérico Hektoen es un medio diferencial y selectivo para el aislamiento de especies Shigella y Salmonella.
  • Fácil de leer: en las Shigella forman colonias elevadas de color verde musgo, mientras que las Salmonella forman colonias de color azul-verde y los demás coliformes forman colonias de color rosa-salmón a naranja rodeadas por una zona de precipitación biliar.
  • Selectivo: las sales biliares, el azul de bromotimol y la fucsina ácida en el medio convierten a medio en selectivo contra la mayor parte de los organismos grampositivos.
  • Cumple los requisitos de APHA4.
El alto contenido de peptona del medio compensa el efecto inhibitorio de las sales biliares sobre las especies de Shigella, mientras que los hidratos de carbono adicionales (sacarosa y salicina) ofrecen una mejor diferenciación y reducen la toxicidad del sistema de doble indicador, lo que mejora la recuperación. El aumento en el contenido de lactosa ayuda a un reconocimiento temprano de los organismos de fermentación lenta de la lactosa. Hay presencia de tiosulfato y citrato férrico para detectar organismos productores de H2-S.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar entérico Hektoen
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 6,6 l
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt