Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hemoglobin Soluble Powder
Oxoid Hemoglobin Powder Soluble is a specially prepared hemoglobin for use in culture media.
Marca: Thermo Scientific™ LP0053C
296.62 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Oxoid Hemoglobin Powder Soluble is a specially prepared hemoglobin for use in culture media.
Spécification
Shipped at room temperature. Store at 10° to 30°C. Keep tightly closed. | |
Powder | |
1 Each |
Dehydrated; Hemoglobin powder | |
Hemoglobin |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hemoglobin Soluble Powder > Haemoglobin Powder Soluble 400g
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu