Learn More
Thermo Scientific™ Portaobjetos de control positivo y negativo de filtro de virus respiratorios Oxoid™ IMAGEN™
Portaobjetos con 1 fila de pocillos que contienen preparaciones separadas de cultivos celulares infectados con VRS, virus de la gripe A y B, virus de la parainfluenza 1, 2 y 3 o adenovirus.
Marca: Thermo Scientific™ S612130-2
125.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los portaobjetos de control IMAGEN™ se utilizan como control en las siguientes pruebas: IMAGEN Adenovirus (K610011-2) IMAGEN Respiratory Syncytial Virus (RSV) (K610211-2) IMAGEN Parainfluenza Group (K610311-2) IMAGEN Parainfluenza Typing 1, 2 and 3 (K610411-2) IMAGEN Influenza A and B Virus (K610511-2) IMAGEN Respiratory Screen (K612011-2) IMAGEN hMPV (K612511-2) IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) (K610611-2) IMAGEN Chlamydia kit (K610111-2)
La segunda fila de pocillos contiene preparaciones de cultivos celulares no infectados para su uso como controles negativos. Sellada en bolsa de aluminio rellena con nitrógeno.Especificaciones
Portaobjetos de control positivo y negativo de filtro de virus respiratorios IMAGEN™ | |
Control | |
1 portaobjetos/paq. |