Learn More
Thermo Scientific™ Kit de detección de virus respiratorios IMAGEN™ con ensayo de inmunofluorescencia directa
Descripción
Detecte provisionalmente el virus respiratorio sincitial (VSR), el virus de la gripe A y B, el virus parainfluenza 1, 2 y 3 y el adenovirus en muestras respiratorias con este ensayo.
Detecte provisionalmente el virus respiratorio sincitial (VSR), el virus de la gripe A y B, el virus parainfluenza 1, 2 y 3 y el adenovirus en muestras respiratorias con el kit de detección de virus respiratorios Thermo Scientific™ IMAGEN™. El ensayo no puede diferenciar entre los virus. Los virus individuales deben identificarse y confirmarse con reactivos monoespecíficos de anticuerpos monoclonales marcados con FITC, como el intervalo IMAGEN u otros métodos. Los resultados de las muestras respiratorias directas deben confirmarse por medio de un cultivo celular.
Las infecciones por virus respiratorios se asocian con brotes importantes de enfermedades respiratorias en todo el mundo que tienen un impacto significativo en la salud mundial1,2,3. Los virus provocan enfermedades en todos los grupos de edad, pero las infecciones son más graves en las poblaciones de lactantes, ancianos e inmunodeprimidos, lo que lleva a la hospitalización de los pacientes4. El diagnóstico rápido de las infecciones por virus respiratorios es una ayuda importante para el tratamiento de los pacientes, la prevención y el control de los brotes, así como para influir en el uso de la terapia antiviral, en particular para las infecciones virales por gripe A y VSR.3
Utilice el kit de detección de virus respiratorios IMAGEN como método rápido, sensible y específico para la detección provisional del virus respiratorio sincitial (VRS), el virus de la gripe A y B, el virus parainfluenza 1, 2 y 3 y el adenovirus en muestras respiratorias.
- Resultados rápidos: en poco más de 30 minutos desde la recepción del cultivo o la muestra para análisis
- Sencillo: los reactivos están listos para su uso y, además, todos los ensayos IMAGEN siguen la misma metodología básica.
- Sensibilidad y especificidad excelentes: los anticuerpos bien caracterizados y de alta calidad utilizados en el ensayo ofrecen una sensibilidad y una especificidad excelentes.
- Resultados de fácil lectura
- Larga vida útil: 24 meses
Los virus principalmente responsables de la infección de las vías respiratorias inferiores son el VSR, los virus de la gripe A y B, el virus parainfluenza 1, 2 y 3 y los adenovirus. Las tasas de prevalencia esperadas para virus individuales se detallan (con referencias) en la sección 13, Valores previstos.
Los virus VSR y parainfluenza se presentan de forma estacional y son las principales causas de enfermedades de las vías respiratorias inferiores en lactantes y niños pequeños. Con frecuencia provocan bronquiolitis, difteria, bronquitis y ocasionalmente neumonía5,6,7. Los virus de la gripe A y B provocan epidemias estacionales mundiales de enfermedades respiratorias en adultos y lactantes con un espectro de enfermedades que van desde síntomas leves en el tracto respiratorio superior hasta neumonía grave8,9. La neumonía aguda en pacientes de edad avanzada o inmunodeprimidos puede ser potencialmente mortal, especialmente cuando se asocia con infecciones microbianas secundarias.
Las infecciones por adenovirus se asocian con enfermedades respiratorias, oculares y entéricas10. Los adenovirus son responsables del 5 % de las enfermedades respiratorias agudas en niños menores de 4 años y son una causa común de faringitis en niños pequeños11.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Filtro de virus respiratorios IMAGEN™ |
| Analitos detectables | Virus respiratorio |
| Tipo de muestra | Nasofaríngea |
| Tipo | Reactivo |
| Cantidad | 100 pruebas |