Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de sulfato de kanamicina Oxoid™
Se añade el suplemento de sulfato de kanamicina Oxoid (10 mg/vial) a la base de agar de kanamicina esculina azida, n.º de referencia CM0591B.
Marca: Thermo Scientific™ SR0092E
Detalles adicionales : Peso : 0.17200kg
Descripción
Se añade el suplemento de sulfato de kanamicina Oxoid (10 mg/vial) a la base de agar de kanamicina esculina azida, n.º de referencia CM0591B.
Añadir a la base de agar de kanamicina esculina azida, n.º de referencia CM0591BEspecificaciones
Suplemento de sulfato de kanamicina | |
Suplemento | |
Cada vial para 500 ml de medio |
Liofilizado | |
10/paq. |