Learn More
Thermo Scientific™ Caldo triptosa lauril con MUG (deshidratado)
Identifique provisionalmente la Escherichia coli en muestras medioambientales, de agua y de alimentos con este medio selectivo.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0980B
228.03 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13275909
  • 554.00€ / 500 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Identifique provisionalmente la Escherichia coli a partir de muestras de alimentos, agua y medioambientales con caldo triptosa lauril con MUG Thermo Scientific™ Oxoid™(deshidratado). La MUG (4-metilumbelliferil-ß-D-glucuronida) se disocia por la acción de la enzima glucuronidasa (GUD) producida por Escherichia coli, lo que da lugar a un producto final fluorescente.
Escherichia coli es un microorganismo gramnegativo común que puede estar presente en muestras de agua y alimentos. La presencia de células de E. coli puede indicar contaminación fecal, aunque su ingesta no necesariamente tiene efectos adversos para la salud. No obstante, ciertas cepas causan diarrea y pueden derivar en enfermedades más graves.
El caldo de lauriltriptosa con MUG proporciona un medio selectivo que se utiliza para la detección de organismos coliformes en agua, productos lácteos y otros alimentos y, con la adición de MUG, es un medio de métodos estándar recomendado por la FDA/BAM.1.
  • Selectivo: el medio es inhibitorio para las bacterias gram-positivas, especialmente bacilos y estreptococos fecales, lo que hace que sea selectivo para Escherichia coli.
  • Lectura sencilla: la producción de gas como resultado de la fermentación de la lactosa es una prueba de presunción de la presencia de Escherichia coli.
  • Recomendado por la FDA/BAM: para la confirmación de Escherichia coli a partir de agua, productos lácteos y otros productos alimenticios.
  • Recomendado por la FDA/BAM: para la confirmación de Escherichia coli en mariscos y carne4.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Referencia industrial: Organización francesa para la estandarización (AFNOR), Instituto Británico de Estándares (BSI), Organización Internacional de Normalización (ISO).
Polvo
500 g
Caldo triptosa lauril con MUG
Medios de cultivo deshidratados
Para medios de 14,0 l
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Caldo triptosa lauril con MUG (deshidratado) > Caldo triptosa lauril con sin MUG, 500 g
Solo para uso en laboratorio