Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de BCYE para Legionella Oxoid™ sin cisteína
Código de producto. 17110671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
17110671 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 17110671
Marca: Thermo Scientific™ SR0253A
Edge
El suplemento de BCYE para Legionella Oxoid sin L-cisteína se utiliza para el aislamiento de especies de Legionella.
El suplemento de BCYE para Legionella Oxoid sin L-cisteína se utiliza para el aislamiento de especies de Legionella.
  • Añadir a la base de agar CYE para Legionella, n.º de referencia CM1203B
  • Cada vial suministra 100 ml de medio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento de BCYE para Legionella sin L-cisteína
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 100 ml de medio
Especie Legionella