Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo de GVPC para Legionella Oxoid™
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El suplemento selectivo de GVPC para Legionella Oxoid se utiliza para el aislamiento de especies de Legionella en muestras ambientales.
- Añadir a la base de agar para Legionella, n.º de referencia CM1203B
- Cada vial suministra 500 ml de medio.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento selectivo de GVPC para Legionella |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento selectivo |
| Cantidad | 10/paq. |
| Producción | Cada vial para 500 ml de medio |
| Especie | Legionella |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Legionella Selective Supplement (GVPC)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Cycloheximide, Polymyxin B sulfate