Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey n.º 3 (deshidratado)
Detecte y enumere organismos coliformes, como E. coli, al tiempo que aísla y detecta especies de salmonela y shigela, con este medio selectivo.
Marca: Thermo Scientific™ CM0115B
139.68 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Detecte y enumere organismos coliformes, como Escherichia coli, al tiempo que se aísla y detecta especies de salmonela y shigela en muestras clínicas y alimentarias utilizando el agar MacConkey n.º 3 Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio, que consiste en una modificación del medio MacConkey original mediante la adición de sales biliares seleccionadas, ofrece una mejor diferenciación de coliformes y organismos no fermentadores de lactosa, al tiempo que inhibe completamente los cocos grampositivos.
Utilice el agar MacConkey n.º 3 para la detección y enumeración de organismos coliformes, al tiempo que aísla y detecta Salmonella y Shigella spp. en muestras patológicas y alimentarias.
- Selectivo y diferencial: debido a la inclusión de una fracción preparada especialmente de sales biliares, además de violeta de cristal, el medio permite la diferenciación mejorada entre coliformes y microorganismos no fermentadores de la lactosa, mientras que los cocos grampositivos se inhiben por completo.
- Lectura sencilla: Escherichia coli (colonias rojas con precipitación biliar) es fácil de diferenciar de la shigela spp. (colonias de color paja) y la salmonela (colonias de color paja).
- Recomendado por la American Public Health Association 1
La formulación del agar MacConkey n.º 3 corresponde a la recomendada por la American Public Health Association1 para la siembra en placa de muestras de agua para bacilos coliformes, para el examen de muestras de alimentos para organismos de intoxicación alimentaria2 y para el aislamiento de las especies de salmonela y shigela en queso3.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Agar MacConkey n.º 3 (formulación de EE. UU.) | |
Media Broth | |
Para medios de 9,7 l |
Polvo | |
500 g |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6235993 | Certificado de análisis | 25/03/2025 | CM0115B |
6241690 | Certificado de análisis | 25/03/2025 | CM0115B |
6235992 | Certificado de análisis | 25/03/2025 | CM0115B |
6232892 | Certificado de análisis | 26/02/2025 | CM0115B |
6232893 | Certificado de análisis | 26/02/2025 | CM0115B |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Para uso diagnóstico in vitro.