Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey sin sal (deshidratado)
Detecte microorganismos coliformes en muestras clínicas y haga un recuento de estos con este medio.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0507R
1001.89 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12771540
  • 1035.00€ / 2.50 Kg
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Detecte microorganismos coliformes en muestras clínicas y haga un recuento de estos con el agar MacConkey sin sal Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado).El medio diferencial inhibe la acumulación de especies de Proteus y, por lo tanto, se recomienda su uso para los análisis de orina cuando se estudia una posible infección urinaria.
El agar MacConkey sin sal tiene la misma formulación que el agar MacConkey, con la excepción de que no contiene sal añadida y, por tanto, proporciona un ‘medio electrolítico bajo’ en el que no proliferan la mayoría de las especies de Proteus. Se recomienda el uso de este medio en las muestras de análisis de orina para evitar la proliferación excesiva de otros microorganismos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Agar MacConkey sin sal (deshidratado)
Media Broth
Para medios de 53,2 l
Polvo
2,5 kg
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6215379 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/01/2025 Catalog NumberCM0507R
Número de lote6200061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Catalog NumberCM0507R
Número de lote6182809 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/11/2024 Catalog NumberCM0507R
Número de lote6154818 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2024 Catalog NumberCM0507R
Número de lote6148164 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/07/2024 Catalog NumberCM0507R
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Agar MacConkey sin sal (deshidratado) > Agar MacConkey sin sal; 2,5 kg