Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey (deshidratado)
Detecte, aísle y haga recuento de coliformes y patógenos intestinales en agua, productos lácteos y muestras biológicas con este medio cromogénico.
Marca: Thermo Scientific™ CM0007B
135.32 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.54180kg
Descripción
Detecte, aísle y haga recuento de coliformes y patógenos intestinales en agua, productos lácteos y muestras biológicas con el Agar MacConkey Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio diferencial proporciona una serie de indicaciones diagnósticas como tolerancia biliar, morfología de colonias y cromogénesis. El Agar MacConkey se corresponde con el medio recomendado por la Organización Mundial de la Salud1 y el Departamento de Salud2 británico para el examen bacteriano del agua.
Utilice el Agar MacConkey para el cultivo de patógenos que puedan estar presentes en una variedad de muestras.
- Fácil lectura: facilita la diferenciación de Escherichia coli (colonias rojas no mucoides) de especies de Staphylococcus (colonias opacas de color rosa pálido) y colonias de Pseudomonas aeruginosa (verde-marrón).
- Recomendado por la Organización Mundial de la Salud1, el Departamento de Salud2 británico.
Debido a su capacidad para admitir el crecimiento de cocos grampositivos patogénicos (por ejemplo estafilococos y enterococos), así como Enterobacteriaceae, el Agar MacConkey se recomienda especialmente para el cultivo de patógenos que pueden estar presentes en una variedad de muestras como orina, heces e hisopos de heridas. Aunque es selectivo, no suprime una flora bacteriana mixta en la misma medida que otros medios inhibitorios (incluidos otros agares MacConkey). El Agar MacConkey debe utilizarse en paralelo con otros medios indicadores selectivos, como el Agar con desoxicolato-citrato, el Agar sulfito de bismuto, el Agar verde brillante y el Caldo de bilis verde brillante (2 %), y un medio no selectivo, como el Agar de sangre.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Agar MacConkey | |
Agar | |
Para medios de 9,6 l |
Polvo | |
500 g |