Learn More
Thermo Scientific™ Agar de extracto de malta (deshidratado)
Detecte, aísle y cuente levaduras y mohos con pigmentación y morfología típicas con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0059B
229.22 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 8002-48-0 Peso : 0.53640kg
Descripción
Detecte, aísle y haga recuento de levaduras y mohos con el Agar de extracto de malta (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. La peptona micológica del medio permite un exuberante crecimiento de levaduras y mohos con pigmentación y morfología típicas.
El agar de extracto de malta es similar a la fórmula de Galloway y Burgess1 que se utiliza para la detección, aislamiento y enumeración de levaduras y mohos. Para recuentos micológicos puede ser recomendable preparar el medio más ácido para suprimir la proliferación bacteriana.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Agar de extracto de malta | |
Agar | |
Para medios de 10,0 l |
Polvo | |
500 g |
Seguridad y manipulación
- MALT EXCTRACT AGAR
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Barley, malt
Solo para uso en laboratorio