Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de extracto de malta (deshidratado)
Cultive con este medio ácido mohos y levaduras con morfología y pigmentación típicas.
Marca: Thermo Scientific™ CM0057B
240.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Cultive mohos y levaduras con morfología y pigmentación típicas con el Caldo de extracto de malta (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. La peptona micológica del medio permite un exuberante crecimiento de levaduras y mohos con pigmentación y morfología típicas. A raíz a la naturaleza ácida del medio, inhibe el crecimiento de bacterias, lo que genera un mejor aislamiento de levaduras y mohos en materiales muy infectados con bacterias.
El Caldo de extracto de malta es un medio líquido recomendado para el cultivo de mohos y levaduras.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Caldo de extracto de malta | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Para medios de 25 l |
Polvo | |
500 g |
Seguridad y manipulación
- MALT EXTRACT BROTH
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304-EN CASO DE INHALACIÓN:.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Barley, malt
Solo para uso en laboratorio