Learn More
Thermo Scientific™ Extracto de malta Oxoid™
Se recomienda utilizar el extracto de malta Oxoid para su uso en medios para la proliferación de mohos y levaduras.
Marca: Thermo Scientific™ LP0039B
61.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.53100kg
Descripción
Se recomienda utilizar el extracto de malta Oxoid para su uso en medios para la proliferación de mohos y levaduras.
Extracto de grano germinado con nitrógeno y carbohidratos conservadosEspecificaciones
Deshidratado; extracto de malta | |
Polvo | |
Extracto de malta | |
500 g |
Seguridad y manipulación
- Malt Extract
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304-EN CASO DE INHALACIÓN:.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Barley, malt