Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar de Clostridium perfringens de membrana (m-CP) (deshidratada)
Código de producto. 10016402
Click to view available options
Descripción:
Base de agar de Clostridium perfringens de membrana (m-CP)
Formulario:
Polvo
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 10016402
Marca: Thermo Scientific™ CM0992B
Aísle rápidamente e identifique provisionalmente la Clostridium perfringens de muestras de agua con este medio selectivo y cromogénico
Aísle rápidamente e identifique provisionalmente la Clostridium perfringens de las muestras de agua con la base de agar de Clostridium perfringens (m-CP) de membrana selectiva y cromogénica (deshidratada) cuando se utiliza con el suplemento selectivo de m-CP Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio fue descrito por primera vez por Bisson y Cabelli1 para la cuantificación rápida de Clostridium perfringens a partir de muestras de agua.
La falta de actividad de la b-D-glucosidasa, la fermentación de la sacarosa y la producción de fosfatasa ácida diferencian las presuntas colonias de Clostridium perfringens de otras especies Clostridium en el medio.
Utilice la base de agar Clostridium perfringens de membrana (m-CP) para el aislamiento rápido y la identificación provisional de Clostridium perfringens a partir de muestras de agua.
  • Selectivo: La d-cicloserina, la polimixina B y la incubación recomendada a 44 °C inhiben el crecimiento de la flora de fondo, como los organismos gramnegativos y los estafilococos
  • Cromogénico: Clostridium perfringens forma colonias amarillas y opacas características, mientras que la mayoría de las otras Clostridium aparecen como colonias moradas o colonias azules/verdes.
  • Recomendado en la Directiva 98/83/CE del Consejo Europeo para analizar la calidad de las aguas destinadas al consumo humano2.
  • Se ha demostrado que proporciona una mejor recuperación de Clostridium perfringens a partir de muestras de agua y aguas residuales que el método del tubo de vertido de Bonde1.
En la falta de actividad de la b-D-glucosidasa en el medio m-CP (una enzima implicada en la fermentación de la celobiosa), la fermentación de la sacarosa y la producción de fosfatasa ácida se utilizan para diferenciar las colonias provisionales de Clostridium perfringens de otras Clostridium spp.
La falta de actividad de la b-D glucosidasa significa que la Clostridium perfringens no escinde el cromógeno, indoxilo b-D glucósido, en el medio. Además, a medida que los organismos fermentan la sacarosa en el medio, reduciendo el pH, el morado de bromocresol cambia a amarillo. Esto tiene como resultado colonias de Clostridium perfringens de color amarillo opaco característico.
La mayoría de las otras especies de Clostridium aparecerán como colonias moradas, debido a la falta de fermentación de la sacarosa, o como colonias azules/verdes donde el organismo todavía está escindiendo el indoxilo b-D glucósido y también fermentando la sacarosa.
Puede analizarse la actividad de la fosfatasa ácida de las presuntas colonias de Clostridium perfringens positivas mediante exposición al vapor de hidróxido de amonio durante 20 a 30 segundos. Las colonias de Clostridium perfringens se vuelven rojas o de color rosa, ya que el difosfato de fenolftaleína se escinde mediante fosfatasa ácida. No se observa cambio de color en las colonias de organismos que no poseen fosfatasa ácida. Es importante que esta prueba adicional se lleve a cabo ya que hay un número muy pequeño de clostridia no perfringens que producen colonias amarillas. Sin embargo, estas colonias permanecen amarillas después de la exposición al hidróxido de amonio, ya que son negativas a la fosfatasa ácida. 
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Base de agar de Clostridium perfringens de membrana (m-CP)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 7,0 l
Solo para uso en laboratorio.