Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos Oxoid™ Microbact™ GNB y accesorios
Simplifique la detección de bacterias gramnegativas con los prácticos reactivos y accesorios Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB.
9.45€ - 175.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10726983
|
Thermo Scientific™
MB0184A |
Reactivo Microbact VP II | 10 ml/frasco |
41.25€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12769030
|
Thermo Scientific™
MB5370A |
Bandeja de sujeción Microbact 12A/12B | 1 bandejas |
9.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10036932
|
Thermo Scientific™
MB0181A |
Reactivo Microbact VP I | 10 ml/frasco |
41.60€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10371783
|
Thermo Scientific™
MB0180A |
Reactivo Microbact TDA | 10 ml/frasco |
40.90€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12749020
|
Thermo Scientific™
MB1082A |
Juego de reactivos Microbact D | 6 frascos de 10 ml |
175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10261063
|
Thermo Scientific™
MB0187A |
Reactivo Microbact de nitrato B | 10 ml/frasco |
41.50€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13296189
|
Thermo Scientific™
MB5128A |
Bandeja de sujeción Microbact 24E/12E | 1 bandejas |
10.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13206189
|
Thermo Scientific™
MB1448A |
Microbact Spot Indole (DMACA) para reactivos | 10 ml/frasco |
68.70€
10 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13245769
|
Thermo Scientific™
MB1093A |
Aceite mineral Microbact | 1 botella |
30.95€
50 ml |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10600975
|
Thermo Scientific™
MB0209A |
Reactivo Microbact Indole-Kovacs | 10 ml/frasco |
41.95€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10158442
|
Thermo Scientific™
MB0186A |
Reactivo Microbact de nitrato A | 10 ml/frasco |
41.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17108234
|
Thermo Scientific™
MB0266B |
Microbact Oxidase Strip | 100/Pk. |
99.55€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10331743
|
Thermo Scientific™
MB0266A |
Tira de oxidasa Microbact | 50/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
Simplify the detection of Gram-negative bacteria with convenient Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Reagents and Accessories.
Las bacterias gramnegativas pueden provocar infecciones clínicas y contaminación alimentaria. La identificación del agente causante es esencial en los entornos clínicos para identificar la causa de la infección y establecer un régimen de tratamiento adecuado. En la industria alimentaria, la identificación bioquímica puede ayudar a localizar la fuente de contaminación. Con estos reactivos y accesorios GNB, Enterobacteriaceae varios bacilos gramnegativos comunes se identifican con rapidez y precisión para poder administrar un tratamiento correcto y rápido.- Rápido: Más resultados disponibles en solo una noche
- Sencillo: Formato sencillo de tira de prueba o microplaca
- Fácil de leer e interpretar: Los resultados son claramente visibles como distintivas reacciones de color que se pueden interpretar mediante el paquete de identificación Microbact (MB1244A)
- Integral: Identifica las > 100 bacterias gramnegativas, las poco comunes Enterobacteriaceae y bacterias gramnegativas oxidasa positiva
- Flexible: Utilice solo las tiras o combine sistemas para las identificaciones más complejas. Ideal para el uso en laboratorios clínicos o de microbiología alimentaria
- Fiable: Una amplia gama de pruebas bioquímicas basadas en metodologías de referencia publicadas1-4
Elementos adicionales necesarios: Aceite mineral (MB1093A), tiras de oxidasa (MB0266A), programa de software Microbact (MB1244A), reactivo de Indole (MB0209A), reactivo VPI (MB0181A), reactivo VPII (MB0184A), reactivo TDA (MB0180), reactivo NIT A (MB0186A), reactivo NIT B (MB0187A). Los 6 reactivos anteriores también están disponibles como parte del juego de reactivo D (MB1082A).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.