Learn More
Thermo Scientific™ Kit de estafilococos 12S Oxoid™ Microbact™
Descripción
Simplifique la identificación de estafilococos, incluido el Staphylococcus aureus y los estafilococos coagulasa-negativos (ECN) con el kit para estafilococos 12S Oxoid™ Microbact™ Thermo Scientific™. Cada tira incorpora 12 pruebas basadas en la utilización de azúcar y la detección colorimétrica de enzimas. Las pruebas de utilización del azúcar se basan en el cambio de color del indicador de pH, mientras que los sustratos de detección de enzimas generan un producto final coloreado o reaccionan con un indicador añadido. Cada especie de Staphylococcus produce un patrón diferente de reacciones, lo que permite la identificación definitiva de 22 especies con relevancia clínica.
- Rápido: Identificaciones definitivas en menos de 24 horas.
- Sencillo: Formato de tira de prueba sencillo
- Fácil de leer e interpretar: Los resultados son claramente visibles como distintivas reacciones de color que se pueden interpretar mediante el paquete de identificación Microbact (MB1244A)
- Integral: Identifica 22 tipos de Staphylococcus clínicamente significativos, incluidos los estafilococos coagulasa-negativos y los estafilococos coagulasa-positivos.
- Fiable: Una combinación de utilización de azúcar y sustratos de detección de enzimas colorimétricas probados basados en métodos publicados1-6.
Elementos adicionales necesarios: Programa de software Microbact (MB1244A), aceite mineral (MB1093A), reactivo azul rápido (MB1588A).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de estafilococos 12S Microbact |
| Analitos detectables | Especies de Staphylococcus, incluidos Staphylococcus aureus y los estafilococos coagulasa-negativos con formato de microplaca de tiras |
| Tipo | Kit de prueba de Staphylococcus aureus |
| Tipo de empaquetado | Kit para 20 pruebas |
| Cantidad | 20 pruebas/kit |
| Especie | Estafilococo |
| Clase de organismo diana | Staphylococcus aureus |