Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja modificado (deshidratado)
Enriquezca y aísle con este medio de forma selectiva Escherichia coli O157 en alimentos.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0989B
167.86 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10371153
  • 174.00€ / 500 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Enriquezca y aísle de forma selectiva Escherichia coli O157 en muestras de alimentos o heces con el Caldo de triptona de soja modificado (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. Las modificaciones en medio original incluyen un aumento en la concentración del tampón, fosfato de hidrógeno dipotásico y sales biliares. Las sales biliares inhiben el crecimiento de esporas formadoras y enterococos, pero permiten el crecimiento de Escherichia coli O157.
E. coli forma parte de la flora microbiana digestiva de todos los animales, incluidos los humanos. La mayor parte de las cepas de coli son no patógenas y cumplen una función útil en el intestino, ya que eliminan el crecimiento de bacterias dañinas. Algunas cepas de E. coli son capaces de causar gastroenteritis en humanos, entre ellas E. coli serotipo O157: H7, una rara variedad que produce toxinas muy relacionadas con la toxina que produce Shigella dysenteriae. Esta toxina provoca gastroenteritis grave en humanos, generalmente llamada colitis hemorrágica.
Se han formulado muchos caldos selectivos para el enriquecimiento de Escherichia coli o157. El Caldo de triptona de soja modificado es una base nutritiva y selectiva ideada por Doyle y Shoeni.1 El caldo se incubó durante a 37 °C 24 en matraces de agitación. Szabo y sus colaboradores2 también utilizaron el Caldo de triptona soja modificado y apreciaron que la incubación a 43 °C con agitación dio mejores tasas de recuperación en muestras de alimentos inoculados.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Caldo de triptona de soja, modificado
Medios de cultivo deshidratados
Para medios de 15,2 l
Polvo
500 g
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6251383 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/04/2025 Catalog NumberCM0989B
Número de lote6168761 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/12/2024 Catalog NumberCM0989B
Número de lote6196818 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2024 Catalog NumberCM0989B
Número de lote6186134 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog NumberCM0989B
Número de lote6157666 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/09/2024 Catalog NumberCM0989B
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja modificado (deshidratado) > 500 g
Solo para uso en laboratorio