Learn More
Thermo Scientific™ Caldo Mueller Hinton (deshidratado)
Realice fácilmente antibiogramas (AST) con este medio que se puede utilizar en procedimientos estándar reconocidos internacionalmente
Marca: Thermo Scientific™ CM0405B
163.19 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.53820kg
Descripción
Realice fácilmente antibiogramas (AST) gracias al caldo Mueller Hinton Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado), un medio que se puede utilizar en procedimientos estándares reconocidos internacionalmente.
El caldo Mueller Hinton se usa principalmente para antibiogramas (AST). Se ha producido en paralelo con el agar Mueller Hinton CM0337. Se considera especialmente útil el hecho de disponer de medios de formulación de nutrientes idéntica cuando se realicen estudios sobre la sensibilidad a los antibióticos tanto en caldo como en agar. Se recomienda el uso del caldo Mueller Hinton para obtener la concentración inhibidora mínima (MIC) de dilución de caldo1.
El caldo Mueller Hinton necesitará enriquecimiento con los cationes divalentes Mg++ y Ca++ después de la esterilización2. El CLSI recomienda los siguientes niveles de cationes: entre 20 y 25 mg/l de Ca++ y entre 10 y 12,5 mg/l de Mg++.
Se puede añadir sangre de caballo lisada o timidina fosforilasa al caldo para mejorar los criterios de valoración de la concentración inhibidora mínima de sulfonamidas y trimetoprima3.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific
Especificaciones
De conformidad con las normas CLSI. | |
Polvo | |
500 g |
Caldo Mueller Hinton | |
Caldo | |
Para medios de 23,8 l |
Solo para uso en laboratorio