Learn More
Thermo Scientific™ Base de caldo de micoplasma (deshidratado)
Aísle y cultive micoplasmas de muestras clínicas con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0403B
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Aísle y cultive los micoplasmas de muestras clínicas con la base de caldo de micoplasma (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™ cuando se suplemente con el suplemento selectivo G SR0059. La base de caldo de micoplasma complementa la base de agar de micoplasma CM0401.
Mycoplasma es un género mollicute de bacterias que carecen de una pared celular alrededor de sus membranas celulares. Esta característica los hace naturalmente resistentes a muchos antibióticos comunes tales como la penicilina u otros antibióticos beta-lactam dirigidos a la síntesis de la pared celular. Pueden ser parásitos o saprotróficos. Son principalmente parásitos en la superficie de las células epiteliales humanas y animales.
La base de caldo de micoplasma se formula como medio basal destinado a ser enriquecido con cualquier factor complementario satisfactorio utilizado para el crecimiento de micoplasmas.
La mayoría de las cepas de micoplasmas se ven estimuladas por el crecimiento en un medio bifásico en el que una capa de base de caldo de micoplasma cubre una capa basal de base de agar de micoplasma CM0401.
La mayoría de micoplasmas requiere medios enriquecidos con suero para un buen crecimiento. También son necesarios agentes antibacterianos para prevenir el crecimiento excesivo de las micoplasmas de crecimiento lento por la acción de organismos contaminantes.
El suplemento de micoplasma-G SR0059 es un suplemento general que cuando se añade a la base de caldo de micoplasma proporciona los factores necesarios para el crecimiento y evita el crecimiento excesivo de organismos contaminantes de crecimiento lento.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Base de caldo de Mycoplasma | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Para medios de 19,6 l |
Polvo | |
500 g |
Solo para uso en laboratorio