Learn More
Thermo Scientific™ Agar nutritivo (deshidratado)
Cultive y aísle patógenos exigentes y otros microorganismos con este medio nutritivo no selectivo.
Marca: Thermo Scientific™ CM0003B
137.98 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Cultive y aísle patógenos exigentes y otros microorganismos con el Agar nutritivo (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio no selectivo contiene extractos de carne combinados con peptona, extractos de levadura y cloruro sódico para proporcionar los compuestos de nitrógeno, carbono, vitaminas y algunas trazas necesarios para el crecimiento de bacterias.
El agar nutritivo es un medio de cultivo básico que se utiliza el subcultivo de microorganismos con fines de mantenimiento o para comprobar la pureza de subcultivos de las placas de aislamiento antes de las pruebas serológicas o bioquímicas.
Con forma semisólida, pendientes de agar o extremos de agar, el medio se utiliza para mantener el control de los microorganismos1.
El agar nutritivo es adecuado para docencia y demostraciones. Contiene una concentración del 1,5 % de agar para posibilitar la adición de hasta un 10 % de sangre u otros fluidos biológicos, según sea necesario. El medio sin adiciones se puede utilizar para el cultivo de microorganismos cuyas necesidades nutricionales no son muy estrictas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: AFNOR, AOAC, BSI, FDA, ISO, NMKL. | |
Polvo | |
500 g |
Agar nutritivo | |
Agar | |
Para medios de 17,9 l |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6224392 | Certificado de análisis | 20/02/2025 | CM0003B |
6224560 | Certificado de análisis | 20/02/2025 | CM0003B |
6171690 | Certificado de análisis | 11/12/2024 | CM0003B |
6189959 | Certificado de análisis | 14/11/2024 | CM0003B |
6189958 | Certificado de análisis | 07/11/2024 | CM0003B |
Solo para uso en laboratorio