Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de nutrientes n.º 2 (deshidratado)
Cultive patógenos exigentes y otros microorganismos con este medio nutritivo.
Marca: Thermo Scientific™ CM0067B
200.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.53280kg
Descripción
Cultive patógenos exigentes y otros microorganismos con el nutritivo caldo de nutrientes n.º 2 (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio es comparable a una infusión de carne y es más rico en nutrientes que el caldo nutritivo (CM0001). Proporciona un crecimiento adecuado de inóculos de tamaño reducido y se recomienda para el análisis de esterilidad de microorganismos aerobios. Cumple las recomendaciones de la ‘Farmacopea Británica’1 de composición del medio para el análisis de esterilidad de microorganismos aerobios.
Este medio no selectivo contiene extractos de carne combinados con peptona, Lab Lemco y cloruro sódico para proporcionar los compuestos de nitrógeno necesarios, carbono, vitaminas y algunas trazas necesarios para el crecimiento de bacterias.
El medio es idóneo para el subcultivo, especialmente como medio de crecimiento secundario para estafilococos que se someterán a pruebas de producción de coagulasa. El caldo de nutrientes n.º 2, formulado con resistencia doble, corresponde al medio recomendado por la British Standards Institution2 para su uso en la determinación del coeficiente de Rideal-Walker de los desinfectantes.
El caldo de nutrientes n.º 2 es el medio basal para el caldo de enriquecimiento Campylobacter Preston3,4.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL). | |
Polvo | |
500 g |
Caldo de nutrientes n.º 2 | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Para medios de 20,0 l |
Solo para uso en laboratorio