Learn More
Thermo Scientific™ Peptona bacteriológica Oxoid™, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
25 Kg
5 Kg
500 GR
Descripción
La Peptona bacteriológica Oxoid se utiliza siempre que se requiere una peptona bacteriológica de alta calidad.
Una peptona nutritiva y multiuso especialmente preparada para su uso con otros ingredientes de medios de cultivo refinados.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | peptona |
| Para utilizar con (aplicación) | Culture media or fermentation processes |
| Cantidad | 25 kg |
| Protein Source | Beef |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction