missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Base de agar de perfringens (OPSP) (deshidratada)

Código de producto. p-6081166
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10463613

Marca: Thermo Scientific™ CM0543B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Enumerate Clostridium perfringens in foods with this selective medium.

Enumerate Clostridium perfringens in foods with Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens OPSP Agar Base (Dehydrated) when used with Perfringes (OPSP) Selective Supplements –A & B (SR0076 and SR0077). Perfringens OPSP Agar Base, is based on the formulation developed by Handford1.The medium utilizes sulphadiazine, oleandomycin phosphate and polymyxin B sulphate (10IU/mL), presented as freeze-dried supplements (SR0076 and SR0077) to give a high degree of selectivity and specificity for Clostridium perfringens.

Clostridium perfringens es una bacteria grampositiva formadora de esporas que se encuentra en muchas fuentes ambientales, así como en el intestino de seres humanos y animales. La infección por C. perfringens a menudo ocurre cuando los alimentos se preparan en grandes cantidades y se mantienen calientes durante mucho tiempo antes de servir. Se producen con frecuencia brotes en instituciones como hospitales, cafeterías escolares, prisiones y residencias de ancianos, o en eventos con servicio de comidas.

Utilice el Agar OPSP de perfringens para hacer el recuento de Clostridium perfringens en muestras de alimentos.

  • Selectivo: la sulfadiazina, el fosfato de oleandomicina y el sulfato de polimixina B aportan un alto grado de selectividad al medio.
  • Fácil lectura: Clostridium perfringens forma colonias de color negro.

Las bacterias reductoras de sulfito distintas de Clostridium perfringens como las especies las salmonela, especies de Proteus y Citrobacter freundii, así como las especies de estafilococos y Bacillus, están inhibidas en el Agar OPSP de perfringens. El Agar OPSP de perfringens también tiene la ventaja de inhibir el crecimiento de Clostridium bifermentans y Clostridium butyricum.

El metabisulfito sódico y el citrato férrico de amonio se utilizan como indicador de la reducción de sulfito por Clostridium perfringens, que produce colonias negras en este medio cuando se utiliza una técnica de placa de vertido.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción Base de agar de perfringens (OPSP)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 11,0 l

Solo para uso en laboratorio

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado