Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de TSC Perfringens Oxoid™
El suplemento de TSC Oxoid Perfringens (D-cicloserina 200 mg/vial) se utiliza para la recuperación de Clostridium perfringens.
Marca: Thermo Scientific™ SR0088E
284.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
El suplemento de TSC Oxoid Perfringens (D-cicloserina 200 mg/vial) se utiliza para la recuperación de Clostridium perfringens.
- Añádalo al agar DCLS, n.º de cat. CM0393B o a la base de agar de perfringens, TSC, n.º de cat. CM0587B
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Perfringens | |
Liofilizado | |
10/paq. |
Suplemento de TSC Perfringens | |
Suplemento | |
Cada vial para 500 ml de medio |