Learn More
Thermo Scientific™ Agar R2A (deshidratado)
Cuente bacterias heterotróficas en muestras de agua potable con este medio reducido nutricionalmente para evitar el sobrecrecimiento.
Marca: Thermo Scientific™ CM0906B
249.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.59300kg
Descripción
Haga recuento de las bacterias heterotróficas de las muestras de agua potable con el Agar Thermo Scientific™ Oxoid™ R2A (deshidratado). Este medio reducido nutricionalmente se ha diseñado especialmente para mejorar la recuperación de bacterias con estrés y dañadas por el cloro de muestras de agua tratada. Los microorganismos que sufren estrés o lesiones durante el tratamiento de aguas no pueden crecer en medios con gran cantidad de nutrientes, dado que los microorganismos de crecimiento rápido los superan. Por tanto, el uso de un medio con pocos nutrientes, como el Agar R2A incubado durante periodos más largos permite que estos microorganismos con estrés crezcan adecuadamente.
Los métodos estándar para el recuento de bacterias heterotróficas en el agua han utilizado tradicionalmente medios ricos nutricionalmente, como el Agar para recuento en placa, con incubación a 35 °C1. Los organismos aislados en estas condiciones sólo pueden representar un pequeño porcentaje de las bacterias presentes en la muestra2.
El Agar R2A ayuda a la recuperación de bacterias con estrés y lesiones, lo que ofrece un recuento de colonias más realista en comparación con los medios tradicionales.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Referencia industrial: EP, Farmacopea británica (BP), USP. | |
Polvo | |
500 g |
agar R2A | |
Agar | |
Para medios de 27,6 l |
Solo para uso en laboratorio