Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de enriquecimiento Rappaport-Vassiliadis (deshidratado)
Enriquezca selectivamente especies de Salmonella de muestras alimentarias y ambientales con este medio selectivo.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0669B
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10006442
  • 122.00€ / 500 g
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Enriquezca selectivamente especies de Salmonella de muestras alimentarias y ambientales con el Caldo de enriquecimiento Rappaport-Vassiliadis (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El Caldo de enriquecimiento Rappaport-Vassiliadis selecciona las especies de Salmonella mediante el aprovechamiento de sus características en comparación con otras enterobacterias, como la capacidad de sobrevivir a una presión osmótica relativamente alta, multiplicarse con valores de pH relativamente bajos, tener una mayor resistencia relativa al verde de malaquita y unos requisitos nutricionales relativamente menos exigentes1.
Las bacterias de Salmonella son un grupo de bacterias gramnegativas, estrechamente relacionadas y con forma de varilla. Las bacterias de Salmonella suelen vivir en intestinos humanos y animales y se expulsan por las heces. Lo más frecuente es que los seres humanos se infecten con agua o alimentos contaminados. Los síntomas más comunes de la infección de Salmonella son la diarrea, la fiebre, los dolores abdominales y los vómitos.
Utilice el Caldo de enriquecimiento Rappaport-Vassiliadis para el enriquecimiento selectivo de especies de Salmonella de muestras alimentarias y ambientales.
  • Selectivo: el verde de malaquita, un pH bajo y una alta concentración de cloruro de magnesio inhiben muchas bacterias grampositivas y enriquecen selectivamente la Salmonella.
  • Rendimiento superior: con respecto al Caldo de enriquecimiento de selenito y el Caldo de tetrationato para el enriquecimiento de Salmonella, con la excepción de Salmonella Typhi1.
El Caldo de enriquecimiento Rappaport-Vassiliadis (RV) es similar al descrito por Vassiliadis et ál.3 excepto que la peptona utilizada es la peptona de soja, de la cual se ha indicado que mejora el crecimiento de las salmonelas1,2.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Caldo de enriquecimiento para Rappaport-Vassiliadis
Medios de cultivo deshidratados
Para medios de 16,7 l
Polvo
500 g
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Solo para uso en laboratorio