Learn More
Thermo Scientific™ Indicador anaeróbico con resazurina Oxoid™
La resazurina Oxoid es una tira indicadora para su uso con sistemas de tarro anaeróbico.
Marca: Thermo Scientific™ BR0055B
81.15 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
La resazurina Oxoid es una tira indicadora para su uso con sistemas de tarro anaeróbico.
Especificaciones
Indicador anaerobio, resazurina | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
100/paq. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%