Learn More
Thermo Scientific™ Agar Rogosa (deshidratado)
Aísle lactobacilli procedentes de productos lácteos y otras muestras patológicas y haga un recuento de estos de forma selectiva con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0627B
409.45 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Aísle Lactobacilli y haga un recuento de estos de forma selectiva con el agar Rogosa Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratado). El medio ha dado excelentes resultados cuando se utiliza en estudios cuantitativos y cualitativos de lactobacilli en heces, saliva y enjuagues bucales, así como en productos lácteos.
El agar Rogosa, una modificación del medio descrito por Rogosa et al.1, es un medio selectivo para el aislamiento y el recuento de lactobacilli. La alta concentración de acetato y el pH bajo del medio inhiben eficazmente otras bacterias, pero también muchas cepas de otras bacterias ácido lácticas. El cambio del pH de 5,5 a 6,2 modifica la selectividad del medio para todo el grupo de bacterias ácido lácticas2, 3.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Agar Rogosa | |
Medios | |
Para medios de 6,1 l |
Polvo | |
500 g |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6233012 | Certificado de análisis | 07/03/2025 | CM0627B |
6137391 | Certificado de análisis | 01/02/2025 | CM0627B |
3725350 | Certificado de análisis | 11/10/2023 | CM0627B |
3645945 | Certificado de análisis | 14/04/2023 | CM0627B |
3540111 | Certificado de análisis | 13/09/2022 | CM0627B |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31