Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de RPF Oxoid™
El suplemento de RPF (fibrinógeno de plasma de conejo) Oxoid se utiliza para el aislamiento y el recuento de Staphylococcus coagulasa positivos en los alimentos.
Marca: Thermo Scientific™ SR0122A
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El suplemento de RPF (fibrinógeno de plasma de conejo) Oxoid se utiliza para el aislamiento y el recuento de Staphylococcus coagulasa positivos en los alimentos.
- Usar solo con base de agar Baird-Parker, RPF, n.º de referencia CM0961B
- Cada vial suministra 100 ml de medio
Especificaciones
Suplemento de RPF | |
Liofilizado | |
Suplemento | |
10/paq. |