Learn More
Thermo Scientific™ Medio líquido Sabouraud EP/USP/JP/BP (deshidratado)
Realice pruebas de esterilidad con toda seguridad y/o determine la actividad fungistática de productos farmacéuticos con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0147B
188.69 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.59300kg
Descripción
Realice pruebas de esterilidad con toda seguridad y/o determine la actividad fungistática de productos farmacéuticos con el medio líquido Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud (deshidratado). Se trata de un medio de prueba de esterilidad micológica que se ajusta al medio descrito en USP1 para la determinación de la actividad fungiestática de productos farmacéuticos y cosméticos con el fin de evitar pruebas de esterilidad falsas. El medio líquido Sabouraud también se ajusta a los parámetros de la prueba de límites microbianos de EP/USP/JP armonizada para pruebas de enumeración microbiana y pruebas para microorganismos específicos2,3.
Un medio adecuado para el aislamiento de Candida albicans.
En microbiología clínica, se ha demostrado que el uso del medio líquido de dextrosa Sabouraud aumenta la tasa de aislamiento de Candida albicans en hemocultivo4.
El medio también puede utilizarse para el cultivo de bacterias acidófilas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Medio líquido Sabouraud | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Para medios de 16,7 l |
Polvo | |
500 g |
Solo para uso en laboratorio