Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento selectivo para Salmonella Oxoid™
Código de producto. 11404229
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11404229
Marca: Thermo Scientific™ SR0194E
Edge
El suplemento selectivo para salmonela Oxoid se utiliza para la identificación provisional de especies de Salmonella en muestras clínicas y alimentarias.
El suplemento selectivo para salmonela Oxoid se utiliza para la identificación provisional de especies de Salmonella en muestras clínicas y alimentarias.
  • Añadir a la base de agar cromogénico para Salmonella, n.º de referencia CM1007B o a la base de agar Brilliance™ para Salmonella, n.º de referencia CM1092B
  • Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento selectivo para salmonela
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento selectivo
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 500 ml de medio
Especie Salmonella
compliance-icons
Nombre del producto
  • SALMONELLA Selective Supplement
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: cefsulodin, novobiocin