Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Skim Milk Powder
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Descripción
Oxoid Skim Milk Powder is a thermophile-free, spray dried powder for inclusion in bacteriological culture media.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Referencia industrial: Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL). |
| Descripción | Leche desnatada en polvo |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Leche |
| Cantidad | 500 g |