Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar STAA (deshidratada)
Aísle la Brochotrix thermosphacta de muestras de alimentos con este medio.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0881B
179.41 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13215909
  • 195.00€ / 500 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Aísle la Brochotrix thermosphacta de muestras de alimentos con la base de agar STAA (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio STAA (base de agar STAA + suplemento selectivo de STAA SR0151) se basa en la formulación descrita por Gardner1 y se recomienda para el examen microbiológico de la carne y los productos cárnicos en la norma ISO 13722:1996.
La Brochotrix thermosphacta es un bacilo grampositivo y constituye una proporción significativa de la flora de descomposición de la carne y los productos cárnicos. Aunque no se considera patógena, la Brochothrix thermosphacta es un organismo de descomposición de la carne de importancia económica porque crece en una amplia variedad de carnes y productos cárnicos y produce productos finales metabólicos malolientes que hacen que la carne afectada tenga un mal sabor3.
El medio STAA se hace selectivo por la inclusión de sulfato de estreptomicina, acetato de talio y actidiona (cicloheximida). El medio STA se modifica a partir de la formulación original mediante la eliminación del agente tóxico selectivo cicloheximida, según lo recomendado por el NMKL. Según este método, el medio es aplicable a la carne, a los productos cárnicos y a algunos productos pesqueros.
El sulfato de estreptomicina inhibe algunos organismos grampositivos y la mayoría de los gramnegativos en concentraciones más altas, mientras que la Brochothrix thermosphacta sigue siendo resistente. El acetato de talio inhibe la mayoría de las levaduras, así como muchas bacterias aerobias y facultativamente anaerobias. La incorporación de cicloheximida sirve para inhibir aún más las levaduras y los hongos filamentosos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Referencia industrial: Organización Internacional de Normalización (ISO).
Polvo
500 g
Base de agar de STAA
Agar
Para medios de 13,5 l
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6188953 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/12/2024 Catalog NumberCM0881B
Número de lote3788071 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2024 Catalog NumberCM0881B
Número de lote3594655 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2023 Catalog NumberCM0881B
Número de lote3415568 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/02/2022 Catalog NumberCM0881B
Número de lote3263313 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/06/2021 Catalog NumberCM0881B
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Base de agar STAA (deshidratada) > Base de agar de STAA; 500 g
Solo para uso en laboratorio