Learn More
Thermo Scientific™ Tarjeta de reacción desechable para agrupación de estreptococos Oxoid™
La tarjeta de reacción desechable para agrupación estreptocócica Oxoid se utiliza con los reactivos para agrupación estreptocócica.
Marca: Thermo Scientific™ DR0500G
Detalles adicionales : Peso : 0.56700kg
Descripción
Prueba de aglutinación en látex para la identificación de los grupos de estreptococos A, B, C, D, F y G.
Especificaciones
Liofilizado de 2° a 25 °C y reconstituido a 2° a 8 °C. | |
Tarjeta de reacción para pruebas de estreptococos | |
50 tarjetas |
Tarjetas de reacción desechables para agrupamiento de estreptococos | |
Grupo A, B, C, D, F y G |