Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento para estreptococo Oxoid™
Código de producto. 11484189
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. 11484189
Marca: Thermo Scientific™ SR0126E
El suplemento de estreptococos Oxoid se utiliza para el aislamiento de estreptococos.
El suplemento de estreptococos Oxoid se utiliza para el aislamiento de estreptococos.
  • Añadir a la base de agar con sangre Columbia, n.º de referencia CM0331B
  • Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suplemento de estreptococos
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Suplemento
Cantidad 10/paq.
Producción Cada vial para 500 ml de medio
Especie estreptococo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Streptococcus Selective Supplement
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Colistin, sulfate (salt), Oxolinic acid