missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Medio de transporte Stuart (deshidratado)

Código de producto. 10525753
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10525753

Marca: Thermo Scientific™ CM0111B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Simplifique el transporte y el mantenimiento de patógenos exigentes con este medio de transporte.

Simplifique el transporte y el mantenimiento de patógenos exigentes con el medio de transporte Stuart Thermo Scientific™ Oxoid™. Este medio mejorado fue descrito originalmente por Moffett et al.1 y Stuart et al.2 y es un substrato semisólido no nutricional para la conservación de las especies de Neisseria y otros microorganismos exigentes durante su transporte de la clínica al laboratorio.

Aunque se formuló originalmente para la conservación de Neisseria gonorrhoeae y Trichomonas vaginalis, el medio también se puede utilizar para el transporte de otras muestras bacteriológicas.

Conserve las especies de Neisseria y otros microorganismos exigentes durante su transporte de la clínica al laboratorio utilizando el medio de transporte Stuart.

  • Se puede utilizar para el transporte de hisopos de material clínico que contengan patógenos entéricos y del tracto respiratorio superior según lo demostrado por Cooper3.
  • Se puede utilizar para Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y Corynebacterium diphtheriae según lo demostrado por Stuart et al.2
  • Se puede utilizar en combinación con la polimixina para el cultivo de Neisseria gonorrhoeae según lo demostrado por Crookes y Stuart4.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción Medio de transporte Stuart
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 31,3 l

Solo para uso en laboratorio

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado