Learn More
Thermo Scientific™ Discos de tobramicina para antibiograma Oxoid™
Determine la sensibilidad de los microorganismos usando métodos AST manuales y una amplia gama de discos para antibiogramas manuales de gran calidad y fácil uso.
Marca: Thermo Scientific™ CT1618B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos para antibiogramas con tobramicina Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Son fáciles de usar gracias a los cartuchos con resorte irrompible, las etiquetas fáciles de leer y los indicadores de final de cartucho.La difusión en disco no solo clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Virus mutantes resistentes
- Actividad beta-lactamasa
- Antagonismo y sinergia entre antibióticos
Cada cartucho se encuentra sellado individualmente con un desecante para mantener un nivel de humedad de <2 %, lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Tobramicina | |
Discos para sensibilidad antimicrobiana con tobramicina Oxoid | |
Discos para antibiogramas | |
5 cartuchos/paq. | |
50 discos/cartucho |
30 μg | |
TOB | |
Sensibilidad antimicrobiana | |
50 discos/cartucho | |
6mm |