Learn More
Thermo Scientific™ Caldo Todd-Hewitt (deshidratado)
Prepare con este medio hemolisina estreptocócica antigénica y cultive los estreptococos antes de las agrupaciones serológicas.
Marca: Thermo Scientific™ CM0189B
198.55 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.47250kg
Descripción
Prepare hemolisina estreptocócica antigénica y cultive los estreptococos antes de las agrupaciones serológicas con el Caldo Todd-Hewitt (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El Caldo Todd-Hewitt es una modificación deshidratada y fácilmente reconstituida del medio descrito originalmente por Todd y Hewitt1 para la producción de hemolisina estreptocócica antigénica.
Los estreptococos son cocos grampositivos, catalasa negativos y anaerobios facultativos que se presentan como pares o cadenas. Provocan una gran variedad de enfermedades clínicas, como faringitis, escarlatina, otitis media, impétigo, meningitis, sepsis neonatal, neumonía, endocarditis, osteomielitis y fascitis necrotizante. Una de las características fenotípicas más útiles de los estreptococos es la reacción hemolítica, que generalmente se clasifica como alfa, beta o gamma en función del aspecto de las zonas que rodean las colonias que crecen en agar con sangre.
El Caldo Todd Hewitt se recomienda para el cultivo de estreptococos hemolíticos del grupo A utilizados en estudios serológicos.
- Bien tamponado: el medio está bien tamponado por fosfato de sodio y carbonato de sodio para neutralizar el ácido producido durante la fermentación de la glucosa.
- El Caldo Todd-Hewitt se puede emplear como una alternativa al caldo sérico o caldo de digestión de carne de caballo, para el cultivo de estreptococos antes de la agrupación serológica2.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Caldo Todd-Hewitt | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Para medios de 13,7 l |
Polvo | |
500 g |
Solo para uso en laboratorio