Learn More
Thermo Scientific™ Agar hierro azúcar triple (deshidratado)
Código de producto. 11993742
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 G
Código de producto. 11993742
Marca: Thermo Scientific™ CM0277B
Diferencie las enterobacterias según su capacidad de fermentar la lactosa, la sacarosa y la glucosa y de producir sulfuro de hidrógeno con el Agar hierro-triple azúcar (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El agar hierro azúcar triple se basa en el agar hierro Kligler y, además, contiene sacarosa para la detección de especies que la fermentan.
El medio compuesto contiene peptona, polvo «Lab-Lemco» y extractos de levadura, lo que proporciona compuestos de nitrógeno y elementos traza, mientas que el cloruro sódico mantiene el equilibrio osmótico. La lactosa, la sacarosa y la glucosa son los carbohidratos fermentables. El tiosulfato sódico y los iones férricos forman el sistema indicador de H2S, mientras que el rojo de fenol es el indicador de pH.
Las bacterias que fermentan cualquiera de los tres azúcares en el medio producen subproductos. Estos subproductos suelen ser ácidos, lo que cambia el color del rojo de fenol a amarillo. La posición del cambio de color distingue la producción de ácido asociada a la fermentación de la glucosa de los subproductos ácidos de la fermentación de la lactosa o la sacarosa. Muchas de las bacterias que pueden fermentar azúcares en el extremo anaeróbico del tubo son enterobacterias.
Las reacciones típicas de los microorganismos en el Agar hierro-triple azúcar:
Organismo Inclinación Extremo Gas H2S
Escherichia coli ATCC® 8739 * A A + -
Proteus hauseri ATCC® 13315* A A + +
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 9027 * ALK ALK - -
Salmonella enteritidis ATCC® 13076 * ALK A + +
ALK – Alcalina
A – Ácido
El agar hierro azúcar triple se recomienda para la identificación provisional de colonias o subcultivos de medios de placas, como el agar Salmonella Shigella (modificado) (CM0533), el agar de sulfito de bismuto (CM0201), el agar verde brillante (CM0263), el agar MacConkey n.º 3 (CM0115) o el agar de desoxicolato-citrato (Hynes) (CM0227).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: AFNOR, AOAC, BSI, FDA, ISO, NMKL, USDA.
Descripción Agar hierro-triple azúcar
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 7,7 l
Solo para uso en laboratorio