Learn More
Thermo Scientific™ Agar de triptona de soja EP/USP/JP/BP (deshidratado)
Cultive una gran variedad de microorganismos con este medio de uso general conforme con la farmacopea internacional.
Marca: Thermo Scientific™ CM0131R
797.69 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.14000kg
Descripción
Cultive una gran variedad de microorganismos con el agar de triptona de soja Thermo Scientific™ Oxoid™ EP/USP/JP/BP (deshidratado). Se trata de un medio de agar de uso general que contiene dos peptonas y facilita la proliferación de los microorganismos aerobios y anaerobios. La proliferación de estos últimos se realiza en cultivos profundos o por incubación en condiciones anaerobias. El agar de triptona de soja se recomienda como medio de referencia en pruebas de medios selectivos para medir el grado de inhibición1.
El agar de triptona de soja, también conocido como agar de digerido de soja y caseína, es un medio de uso general especificado en los métodos de prueba de alimentos y farmacopea para la proliferación de una gran variedad de microorganismos. Se recomienda como medio de referencia para el análisis de medios selectivos. Se ajusta a las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional2, 3, 4, 5.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific
Especificaciones
Agar de triptona de soja | |
Medios | |
Para medios de 62,5 l |
Polvo | |
2,5 kg |
Solo para uso en laboratorio