Learn More
Thermo Scientific™ Agua de triptona (deshidratada)
Código de producto. 10301493
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. 10301493
Marca: Thermo Scientific™ CM0087B
Detecte el indol que produce coliformes utilizando este medio rico en triptófano.
Detecte los coliformes que producen indol con el Agua de triptona (deshidratada) Thermo Scientific™ Oxoid™. La capacidad de los coliformes para descomponer el aminoácido triptófano con la formulación de indol es una propiedad importante que se utiliza para la clasificación e identificación de bacterias1,2. El Agua de triptona es un buen sustrato para la producción de indol debido a su alto contenido de triptófano y es más fiable que el agua de peptona a tal efecto.
Use el Agua de tripotona para la detección de la producción de indol por la acción de coliformes.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: ISO, NMKL.
Descripción Agua triptona
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio de enriquecimiento previo
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 33,3 l
Solo para uso en laboratorio