Learn More
Thermo Scientific™ Triptosa Oxoid™
La triptosa Thermo Scientific™ Oxoid es una mezcla enzimática hidrolizada que se utiliza para el crecimiento de numerosos microorganismos exigentes.
Marca:  Thermo Scientific™ LP0047B
212.48 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10691325
  • 213.00€ / 500 g
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La triptosa Thermo Scientific™ Oxoid es una mezcla enzimática hidrolizada que se utiliza para el crecimiento de numerosos microorganismos exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Triptosa
Polvo
Triptosa
500 g
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Triptosa Oxoid™ > 500g