Learn More
Thermo Scientific™ Solución de TTC Oxoid™
La solución (0,125 %) de TTC Oxoid se utiliza para el recuento y la identificación de bacterias coliformes.
Brand: Thermo Scientific™ SR0148A
Additional Details : Peso : 0.16200kg
Description
La solución (0,125 %) de TTC Oxoid se utiliza para el recuento y la identificación de bacterias coliformes.
Añadir al agar Tergitol 7, ref. CM0793BSpecifications
Solución de TTC | |
Solución | |
Cada vial para medios de 100 ml |
Líquido | |
10 x 2 mL |