Learn More
Thermo Scientific™ Solución de urea Oxoid™ 40 %
Solución de urea al 40 % Oxoid. Se utiliza una solución para adición a medios de cultivo.
Marca: Thermo Scientific™ SR0020K
89.04 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
La solución de urea al 40 % se utiliza para la adición a medios de cultivo.
- Para 100 l de medio
Especificaciones
Solución de urea al 40 % | |
Suplemento | |
Cada vial para 100 ml de medio |
Líquido | |
10 x 5 mL |