Learn More
Thermo Scientific™ Base de agar de urea (deshidratada)
Detecte la actividad de la ureasa rápida de las Proteae y la actividad de la ureasa no rápida de algunas Enterobacteriaceae con este medio.
Marca: Thermo Scientific™ CM0053B
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Detecte la actividad de la ureasa rápida de las Proteae y la actividad de la ureasa no rápida de algunas Enterobacteriaceae con la base de agar de urea Thermo Scientific™ Oxoid™ (deshidratada).
La base de agar de urea se recomienda para preparar el medio Christensen1 con el fin de detectar la actividad de ureasa rápida de las Proteae ureasa positivas. El medio de urea se puede utilizar para detectar la hidrólisis de urea en otras Enterobacteriaceae, pero el período de incubación es mucho superior a 24 - 48 horas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific
Especificaciones
Referencia industrial: AOAC, FDA. | |
Polvo | |
500 g |
Base de agar de urea | |
Medios | |
Para medios de 20,8 l |
Solo para uso en laboratorio