Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vancomycin Supplement
Used for addition to selective media for isolation of Vancomycin Resistant Enterococci and High Level Aminoglycoside Resistant Enterococci from clinical specimens.
Marca:  Thermo Scientific™ SR0247E
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12638797
  • 173.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Thermo Scientific™ Oxoid Vancomycin Supplement is for addition to selective media for the isolation of Vancomycin Resistant Enterococci (VRE) and High Level Aminoglycoside Resistant Enterococci (HLARE) from clinical specimens.
  • Cada vial suministra 500 ml de medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
VRE y HLARE, High-level Aminoglucoside-resistant Enterococci (HLARE)
Polvo
10/paq.
Suplemento de vancomicina Oxoid™
Vancomicina