Learn More
Thermo Scientific™ Suplemento de vancomicina Oxoid™
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El suplemento de vancomicina Thermo Scientific™ Oxoid se añade a medios selectivos para el aislamiento de enterococos resistentes a la vancomicina (VRE) y enterococos resistentes a los aminoglucósidos de alto nivel (HLARE) en muestras clínicas.
- Cada vial suministra 500 ml de medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Suplemento de vancomicina Oxoid™ |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Suplemento |
| Cantidad | 10/paq. |